2,11-Dithia[3.3]paracyclophane ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
D2210-100MG
D2210-500MG
TCIAD2210-100MGEA
79
EUR
TCIAD2210-100MG
TCIAD2210-500MG
2,11-Dithia[3.3]paracyclophane ≥98.0% (by HPLC)
2,11-Dithia[3.3]paracyclophane
Formula:
C₁₆H₁₆S₂ |
Número MDL:
MFCD00191410 Núm. CAS: 28667-63-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 220.0 to 227.0 deg-C |