3,4-Diethyl-2-ethoxycarbonyl-5-methylpyrrole ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ethyl 3,4-Diethyl-5-methyl-2-pyrrolecarboxylate, 3,4-Diethyl-5-methyl-2-pyrrolecarboxylic Acid Ethyl Ester
D2217-1G D2217-5G
TCIAD2217-1GEA 65 EUR
TCIAD2217-1G TCIAD2217-5G
3,4-Diethyl-2-ethoxycarbonyl-5-methylpyrrole ≥96.0% (por GC)
3,4-Diethyl-2-ethoxycarbonyl-5-methylpyrrole
Formula: C₁₂H₁₉NO₂
MW: 209,29 g/mol
Número MDL: MFCD00075089
Núm. CAS: 16200-50-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 75.0 to 78.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency