2,4-Diamino-1,3,5-triazine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D2227-1G D2227-5G
TCIAD2227-1GEA 78 EUR
TCIAD2227-1G TCIAD2227-5G
2,4-Diamino-1,3,5-triazine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2,4-Diamino-1,3,5-triazine
Formula: C₃H₅N₅
Pto. de fusión: 325°C
Número MDL: MFCD00014598
Núm. CAS: 504-08-5
EINECS: 207-983-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40ebd1033fe900bc1a3f5d032bbfe60dda444216&vid=40ebd1033fe900bc1a3f5d032bbfe60dda444216&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water very faint turbidity