Bis(2-pyridylmethyl)amine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: alpha,alpha'-Iminodi(2-picoline), Bis(pyridin-2-ylmethyl)amine, 2,2'-Dipicolylamine
D2228-25G D2228-5G
TCIAD2228-25GEA 222 EUR
TCIAD2228-25G TCIAD2228-5G
Bis(2-pyridylmethyl)amine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Bis(2-pyridylmethyl)amine
Formula: C₁₂H₁₃N₃
MW: 199,26 g/mol
Pto. Ebullición: 144°C
Número MDL: MFCD00129044
Núm. CAS: 1539-42-0
EINECS: 216-266-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %