2,4-Diamino-6-dimethylamino-1,3,5-triazine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N2,N2-Dimethyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, Metformin Related Compound C, N2,N2-Dimethylmelamine
D2236-5G D2236-1G
TCIAD2236-5GEA 221 EUR
TCIAD2236-5G TCIAD2236-1G
2,4-Diamino-6-dimethylamino-1,3,5-triazine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2,4-Diamino-6-dimethylamino-1,3,5-triazine
Formula: C₅H₁₀N₆
MW: 154.18 g/mol
Número MDL: MFCD00191338
Núm. CAS: 1985-46-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Acetic acid almost transparency