4-Dodecyloxyphthalonitrile ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,2-Dicyano-4-dodecyloxybenzene
D2237-1G D2237-5G
TCIAD2237-1GEA 63 EUR
TCIAD2237-1G TCIAD2237-5G
4-Dodecyloxyphthalonitrile ≥99.0% (por GC)
4-Dodecyloxyphthalonitrile
Formula: C₂₀H₂₈N₂O
MW: 312,46 g/mol
Número MDL: MFCD00191413
Núm. CAS: 161082-75-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 61.0 to 64.0 deg-C