3-(Dietilamino)propan-1-ol 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-(Diethylamino)propan-1-ol, 3-Diethylamino-1-propanol
165410050 165410500
ACRO165410050EA 32 EUR
ACRO165410050 ACRO165410500
3-(Dietilamino)propan-1-ol 95%
3-(Dietilamino)propan-1-ol
Formula: C₇H₁₇NO
MW: 131,22 g/mol
Pto. Ebullición: 81…83 °C (15 mmHg)
Densidad: 0,88 g/cm³
Pto. de inflamación: 66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002947
Núm. CAS: 622-93-5
EINECS: 210-759-1
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4425 to 1.4445 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.003 %
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Antimony (Sb) ≤0.02 ppm
Arsenic (As) ≤0.05 ppm
Barium (Ba) ≤0.1 ppm
Bismuth (Bi) ≤0.1 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Lithium (Li) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.02 ppm
Mercury (Hg) ≤0.05 ppm
Molybdenum (Mo) ≤0.1 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Potassium (K) ≤0.1 ppm
Sodium (Na) ≤1 ppm
Strontium (Sr) ≤0.2 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Carbonyl (as HCHO) ≤0.1 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.01 %