2,5-Dibromo-1,4-benzoquinone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,5-Dibromocyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 2,5-Dibromo-p-quinone
D2249-1G D2249-5G
TCIAD2249-1GEA 142 EUR
TCIAD2249-1G TCIAD2249-5G
2,5-Dibromo-1,4-benzoquinone ≥98.0% (por GC)
2,5-Dibromo-1,4-benzoquinone
Formula: C₆H₂Br₂O₂
MW: 265,89 g/mol
Número MDL: MFCD00156859
Núm. CAS: 1633-14-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 192.0 to 195.0 deg-C