2,5-Dimethoxy-1,4-benzoquinone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D2250-25G D2250-5G
TCIAD2250-25GEA 324 EUR
TCIAD2250-25G TCIAD2250-5G
2,5-Dimethoxy-1,4-benzoquinone ≥98.0% (por GC)
2,5-Dimethoxy-1,4-benzoquinone
Formula: C₈H₈O₄
Número MDL: MFCD00189386
Núm. CAS: 3117-03-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %