N-(2,4-Dinitrophenyl)-6-aminohexanoic acid ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 6-((2,4-Dinitrophenyl)amino)hexanoic acid, Dnp-ε-Amino-N-Caproic Acid, DNP-X acid, N-Dnp-6-aminohexanoic Acid
D2254-1G D2254-100MG
TCIAD2254-1GEA 97 EUR
TCIAD2254-1G TCIAD2254-100MG
N-(2,4-Dinitrophenyl)-6-aminohexanoic acid ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
N-(2,4-Dinitrophenyl)-6-aminohexanoic acid
Formula: C₁₂H₁₅N₃O₆
MW: 297,27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00038470
Núm. CAS: 10466-72-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C