(S)-2-((5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino)propanamide ≥98.0% (by HPLC) HPLC labeling reagent for e.e. determination
Proveedor: TCI
Atención
D2259-100MG D2259-1G
TCIAD2259-100MGEA 74 EUR
TCIAD2259-100MG TCIAD2259-1G
(S)-2-((5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino)propanamide ≥98.0% (by HPLC) HPLC labeling reagent for e.e. determination
(S)-2-((5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino)propanamide
Formula: C₉H₉FN₄O₅
Número MDL: MFCD00042049
Núm. CAS: 95713-52-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c76dd899ef2dbe4a1e5505ffbe5fbdf5c1c404c5&vid=c76dd899ef2dbe4a1e5505ffbe5fbdf5c1c404c5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 99.0 ee%