Chlorodiethylisopropylsilane ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Diethylisopropylsilyl Chloride
D2262-1G D2262-5G
TCIAD2262-1GEA 44 EUR
TCIAD2262-1G TCIAD2262-5G
Chlorodiethylisopropylsilane ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Chlorodiethylisopropylsilane
Formula: C₇H₁₇ClSi
MW: 164,75 g/mol
Pto. Ebullición: 75°C
Pto. de inflamación: 38°C
Número MDL: MFCD00191631
Núm. CAS: 107149-56-4
UN: 2986
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %