4-Dimethylamino-4'-nitrobiphenyl ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
D2263-1G D2263-5G D2263-200MG
TCIAD2263-1GEA 352 EUR
TCIAD2263-1G TCIAD2263-5G TCIAD2263-200MG
4-Dimethylamino-4'-nitrobiphenyl ≥98.0% (by HPLC)
4-Dimethylamino-4'-nitrobiphenyl
Formula: C₁₄H₁₄N₂O₂
MW: 242.28 g/mol
Número MDL: MFCD00191632
Núm. CAS: 2143-87-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 243.0 to 249.0 deg-C