1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-allofuranose ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1,2:5,6-Di-o-isopropylidene-alpha-D-allofuranose
D2265-1G D2265-5G
TCIAD2265-1GEA 43 EUR
TCIAD2265-1G TCIAD2265-5G
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-allofuranose ≥98.0% (por GC)
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-alpha-D-allofuranose
Formula: C₁₂H₂₀O₆
MW: 260.28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00135634
Núm. CAS: 2595-05-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 77.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +35.0 to +38.0 deg (C=1, CHCl3)
Solubility in Toluene almost transparency