5-Amino-6-chloro-2,3-dicyanopyrazine ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 5-Amino-6-chloro-2,3-pyrazinedicarbonitrile, 5-Amino-6-chloropyrazine-2,3-dicarbonitrile
D2269-10G D2269-1G
TCIAD2269-10GEA 266 EUR
TCIAD2269-10G TCIAD2269-1G
5-Amino-6-chloro-2,3-dicyanopyrazine ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
5-Amino-6-chloro-2,3-dicyanopyrazine
Formula: C₆H₂ClN₅
MW: 179,57 g/mol
Pto. de fusión: 208°C
Número MDL: MFCD00191417
Núm. CAS: 56413-96-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 206.0 to 210.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency