5,6-Dichloro-2,3-dicyanopyrazine ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
5,6-Dichloropyrazine-2,3-dicarbonitrile, 5,6-Dichloro-2,3-pyrazinedicarbonitrile
D2271-10G
D2271-25G
TCIAD2271-10GEA
175
EUR
TCIAD2271-10G
TCIAD2271-25G
5,6-Dichloro-2,3-dicyanopyrazine ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
5,6-Dichloro-2,3-dicyanopyrazine
Formula:
C₆Cl₂N₄ |
Número MDL:
MFCD00191419 Núm. CAS: 56413-95-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 178.0 to 184.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |