Dipyridamole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,6-Bis(diethanolamine)-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4-d]pyrimidine, 2,2',2'',2'''-((4,8-Di(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidine-2,6-diyl)bis(azanetriyl))tetrakis(ethan-1-ol), 2,2',2'',2'''-[(4,8-Dipiperidinylpyrimido[5,4-d]pyrimidine-2,6-diyl)dinitrilo]tetrakisethanol
D2274-25G
D2274-5G
TCIAD2274-25GEA
95
EUR
TCIAD2274-25G
TCIAD2274-5G
Dipyridamole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Dipyridamole
Formula:
C₂₄H₄₀N₈O₄ MW: 504.64 g/mol |
Número MDL:
MFCD00010555 Núm. CAS: 58-32-2 EINECS: 200-374-7 Índice Merck: 14,03346 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in THF | almost transparency |