2,5-Dibromohexano mixture of diasteroisomers ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D2298-25G D2298-5G
TCIAD2298-25GEA 156 EUR
TCIAD2298-25G TCIAD2298-5G
2,5-Dibromohexano mixture of diasteroisomers ≥98.0% (por GC)
2,5-Dibromohexano
Formula: H₃CBrCH(CH₂)₂BrCHCH₃
Número MDL: MFCD00039177
Núm. CAS: 24774-58-1
EINECS: 246-457-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of diastereoisomers)