Didecylmethylamine ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: N-Decyl-N-methyldecan-1-amine
D2311-25ML D2311-500ML
TCIAD2311-25MLEA 16 EUR
TCIAD2311-25ML TCIAD2311-500ML
Didecylmethylamine ≥95.0% (por GC)
Didecylmethylamine
Formula: C₂₁H₄₅N
Pto. Ebullición: 145°C
Pto. de fusión: –7°C
Número MDL: MFCD00077727
Núm. CAS: 7396-58-9
EINECS: 230-990-1
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %