3,3'-Dihydroxybenzidine ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D2312-25G
D2312-5G
TCIAD2312-25GEA
254
EUR
TCIAD2312-25G
TCIAD2312-5G
3,3'-Dihydroxybenzidine ≥99.0% (by titrimetric analysis)
3,3'-Dihydroxybenzidine
Formula:
C₁₂H₁₂N₂O₂ |
Número MDL:
MFCD00039149 Núm. CAS: 2373-98-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |
Solubility in N,N-DMF | almost transparency |