N,N'-Dibenzyl-4,13-diaza-18-crown 6-ether ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D2321-1G
D2321-5G
TCIAD2321-1GEA
86
EUR
TCIAD2321-1G
TCIAD2321-5G
N,N'-Dibenzyl-4,13-diaza-18-crown 6-ether ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N,N'-Dibenzyl-4,13-diaza-18-crown 6-ether
Formula:
C₂₆H₃₈N₂O₄ |
Número MDL:
MFCD00010831 Núm. CAS: 69703-25-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 82.0 to 85.0 deg-C |