1,3-Diphenylpropanetrione ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D2325-1G D2325-5G
TCIAD2325-1GEA 141 EUR
TCIAD2325-1G TCIAD2325-5G
1,3-Diphenylpropanetrione ≥98.0% (por GC)
1,3-Diphenylpropanetrione
Formula: C₁₅H₁₀O₃
Número MDL: MFCD00191426
Núm. CAS: 643-75-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C