2,4-Dimetoxipirimidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
D2327-25G
D2327-5G
TCIAD2327-25GEA
111
EUR
TCIAD2327-25G
TCIAD2327-5G
2,4-Dimetoxipirimidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,4-Dimetoxipirimidina
Formula:
C₆H₈N₂O₂ Pto. Ebullición: 205°C Pto. de inflamación: 92°C |
Número MDL:
MFCD00056028 Núm. CAS: 3551-55-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |