4,4'-Dimethoxyoctafluorobiphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Octafluoro-4,4'-dimethoxybiphenyl
D2330-1G D2330-5G
TCIAD2330-1GEA 39 EUR
TCIAD2330-1G TCIAD2330-5G
4,4'-Dimethoxyoctafluorobiphenyl ≥98.0% (por GC)
4,4'-Dimethoxyoctafluorobiphenyl
Formula: C₁₄H₆F₈O₂
MW: 358.19 g/mol
Número MDL: MFCD00039802
Núm. CAS: 2200-71-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 88.0 deg-C