Dichlorodecylmethylsilane ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D2348-25ML D2348-5ML
TCIAD2348-25MLEA 69 EUR
TCIAD2348-25ML TCIAD2348-5ML
Dichlorodecylmethylsilane ≥95.0% (por GC)
Dichlorodecylmethylsilane
Formula: C₁₁H₂₄Cl₂Si
Pto. Ebullición: 129°C
Pto. de inflamación: 120°C
Número MDL: MFCD00053194
Núm. CAS: 18051-88-2
EINECS: 241-962-3
UN: 2987
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %