5,5-Dimethyl-1-pyrroline-N-oxide ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: DMPO, 5,5-Dimethyl-1-pyrroline N-oxide
D2362-1G D2362-5G
TCIAD2362-1GEA 78 EUR
TCIAD2362-1G TCIAD2362-5G
5,5-Dimethyl-1-pyrroline-N-oxide ≥97.0% (by GC, titration analysis)
5,5-Dimethyl-1-pyrroline-N-oxide
Formula: C₆H₁₁NO
MW: 113,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00005279
Núm. CAS: 3317-61-1
EINECS: 222-011-1
Índice Merck: 14,03393
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %