2,7-Di-tert-butylnaphthalene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D2370-1G
D2370-5G
TCIAD2370-1GEA
89
EUR
TCIAD2370-1G
TCIAD2370-5G
2,7-Di-tert-butylnaphthalene ≥98.0% (por GC)
2,7-Di-tert-butylnaphthalene
Formula:
C₁₈H₂₄ |
Número MDL:
MFCD00094397 Núm. CAS: 10275-58-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 102.0 to 106.0 deg-C |