2,4-Diethylthioxanthen-9-one ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2,4-Diethyl-9H-thioxanthen-9-one
D2375-25G D2375-250G
TCIAD2375-25GEA 31 EUR
TCIAD2375-25G TCIAD2375-250G
2,4-Diethylthioxanthen-9-one ≥98.0% (por GC)
2,4-Diethylthioxanthen-9-one
Formula: C₁₇H₁₆OS
MW: 268,37 g/mol
Número MDL: MFCD00082910
Núm. CAS: 82799-44-8
EINECS: 280-041-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 75.0 deg-C