3,4-Diaminothiophene dihydrochloride ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
D2378-1G D2378-100MG
TCIAD2378-1GEA 117 EUR
TCIAD2378-1G TCIAD2378-100MG
3,4-Diaminothiophene dihydrochloride ≥98.0% (by HPLC)
3,4-Diaminothiophene dihydrochloride
Formula: C₄H₆N₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00671511
Núm. CAS: 90069-81-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %