(R,R)-(-)-2,3-Dimethoxy-1,4-bis(dimethylamino)butane ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D2395-1G D2395-5G
TCIAD2395-1GEA 160 EUR
TCIAD2395-1G TCIAD2395-5G
(R,R)-(-)-2,3-Dimethoxy-1,4-bis(dimethylamino)butane ≥90.0% (por GC)
(R,R)-(-)-2,3-Dimethoxy-1,4-bis(dimethylamino)butane
Formula: C₁₀H₂₄N₂O₂
Número MDL: MFCD00008331
Núm. CAS: 26549-22-4
EINECS: 247-795-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%