(S,S)-(+)-2,3-Dimethoxy-1,4-bis(dimethylamino)butane ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (S,S)-(+)-DDB, (2S,3S)-2,3-Dimethoxy-N1,N1,N4,N4-tetramethylbutane-1,4-diamine, (S,S)-(+)-2,3-Dimethoxy-N,N,N',N'-tetramethyl-1,4-butanediamine
D2396-1G D2396-5G
TCIAD2396-1GEA 92 EUR
TCIAD2396-1G TCIAD2396-5G
(S,S)-(+)-2,3-Dimethoxy-1,4-bis(dimethylamino)butane ≥97.0% (by titrimetric analysis)
(S,S)-(+)-2,3-Dimethoxy-1,4-bis(dimethylamino)butane
Formula: C₁₀H₂₄N₂O₂
MW: 204,31 g/mol
Pto. de inflamación: 71°C
Número MDL: MFCD00063598
Núm. CAS: 26549-21-3
EINECS: 247-794-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %