2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D2397-1G D2397-5G
TCIAD2397-1GEA 69 EUR
TCIAD2397-1G TCIAD2397-5G
2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one ≥97.0% (por GC)
2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one
Formula: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Pto. Ebullición: 67°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00671514
Núm. CAS: 74181-34-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %