16-Doxylstearic acid ≥97.0% (by HPLC, titration analysis) free radical
Proveedor: TCI
D2399-100MG
D2399-25MG
TCIAD2399-100MGEA
504
EUR
TCIAD2399-100MG
TCIAD2399-25MG
16-Doxylstearic acid ≥97.0% (by HPLC, titration analysis) free radical
16-Doxylstearic acid
Formula:
C₂₂H₄₂NO₄ Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00010066 Núm. CAS: 53034-38-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 55.0 to 60.0 deg-C |