Diphenyl-1-pyrenylphosphine ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: DPPP, Diphenyl(pyren-1-yl)phosphine, 1-(Diphenylphosphino)pyrene
D2404-1G D2404-100MG
TCIAD2404-1GEA 295 EUR
TCIAD2404-1G TCIAD2404-100MG
Diphenyl-1-pyrenylphosphine ≥95.0% (por GC)
Diphenyl-1-pyrenylphosphine
Formula: C₂₈H₁₉P
MW: 386,43 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00278755
Núm. CAS: 110231-30-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C