3,5-Diisopropylpyrazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D2407-25G
D2407-5G
TCIAD2407-25GEA
457
EUR
TCIAD2407-25G
TCIAD2407-5G
3,5-Diisopropylpyrazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,5-Diisopropylpyrazole
Formula:
C₉H₁₆N₂ |
Número MDL:
MFCD00671516 Núm. CAS: 17536-00-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 87.0 to 92.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |