2,5-Diformylfuran ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D2408-1G D2408-100MG D2408-5G
TCIAD2408-1GEA 230 EUR
TCIAD2408-1G TCIAD2408-100MG TCIAD2408-5G
2,5-Diformylfuran ≥98.0% (por GC)
2,5-Diformylfuran
Formula: C₆H₄O₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00671517
Núm. CAS: 823-82-5
EINECS: 212-520-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C