2,3-Dichloro-5,8-dihydroxy-1,4-naphthoquinone ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,3-Dichloro-5,8-dihydroxynaphthalene-1,4-dione
D2421-1G D2421-5G
TCIAD2421-1GEA 150 EUR
TCIAD2421-1G TCIAD2421-5G
2,3-Dichloro-5,8-dihydroxy-1,4-naphthoquinone ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
2,3-Dichloro-5,8-dihydroxy-1,4-naphthoquinone
Formula: C₁₀H₄Cl₂O₄
MW: 259,04 g/mol
Número MDL: MFCD00075261
Núm. CAS: 14918-69-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 197.0 to 201.0 deg-C