Diethylenetriaminepentaacetic dianhydride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: DTPA Dianhydride, DTPA anhydride, N,N-Bis[2-(2,6-dioxomorpholino)ethyl]glycine
D2424-25G D2424-5G
TCIAD2424-25GEA 290 EUR
TCIAD2424-25G TCIAD2424-5G
Diethylenetriaminepentaacetic dianhydride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Diethylenetriaminepentaacetic dianhydride
Formula: C₁₄H₁₉N₃O₈
MW: 357,32 g/mol
Pto. de fusión: 182°C
Número MDL: MFCD00010697
Núm. CAS: 23911-26-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Methanolysis Method) min. 98.0 %