4,6-Dimethyl-2-hydroxypyrimidine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine, 4,6-Dimethyl-2-pyrimidinol, 4,6-Dimethylpyrimidin-2(1H)-one
D2427-25G D2427-500G D2427-100G
TCIAD2427-25GEA 34 EUR
TCIAD2427-25G TCIAD2427-500G TCIAD2427-100G
4,6-Dimethyl-2-hydroxypyrimidine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4,6-Dimethyl-2-hydroxypyrimidine
Formula: C₆H₈N₂O
MW: 124,14 g/mol
Número MDL: MFCD00006072
Núm. CAS: 108-79-2
EINECS: 203-617-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 199.0 to 204.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency