Diethyl-3,3-diethoxypropane-1,1-dicarboxylate ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3,3-Diethoxypropane-1,1-dicarboxylic Acid Diethyl Ester, Diethyl 3,3-Diethoxypropane-1,1-dicarboxylate
D2438-1G D2438-5G
TCIAD2438-1GEA 69 EUR
TCIAD2438-1G TCIAD2438-5G
Diethyl-3,3-diethoxypropane-1,1-dicarboxylate ≥96.0% (por GC)
Diethyl-3,3-diethoxypropane-1,1-dicarboxylate
Formula: C₁₃H₂₄O₆
MW: 276,33 g/mol
Número MDL: MFCD00671525
Núm. CAS: 21339-47-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %