Dimethyl-2,5-dioxahexanedioate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2,5-Dioxahexanedioic Acid Dimethyl Ester
D2455-25G D2455-5G
TCIAD2455-25GEA 154 EUR
TCIAD2455-25G TCIAD2455-5G
Dimethyl-2,5-dioxahexanedioate ≥98.0% (por GC)
Dimethyl-2,5-dioxahexanedioate
Formula: C₆H₁₀O₆
Pto. Ebullición: 220°C
Número MDL: MFCD00085447
Núm. CAS: 88754-66-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %