(1R,2R)-(-)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine ≥94.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (1R,2R)-(-)-1,2-Bis(methylamino)cyclohexane, (1R,2R)-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine
D2459-1G D2459-100MG
TCIAD2459-1GEA 149 EUR
TCIAD2459-1G TCIAD2459-100MG
(1R,2R)-(-)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine ≥94.0% (por GC)
(1R,2R)-(-)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
Formula: C₈H₁₈N₂
MW: 142,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00671527
Núm. CAS: 68737-65-5
UN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 94.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -138 to -148 deg (C=4, CHCl3)