Dodecafluorosuberic acid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Dodecafluoro-1,8-octanedioic Acid, Perfluorosuberic Acid, Perfluoro-1,8-octanedioic Acid
D2465-25G
D2465-5G
TCIAD2465-25GEA
209
EUR
TCIAD2465-25G
TCIAD2465-5G
Dodecafluorosuberic acid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Dodecafluorosuberic acid
Formula:
C₈H₂F₁₂O₄ MW: 390.08 g/mol |
Número MDL:
MFCD00153146 Núm. CAS: 678-45-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 143.0 to 148.0 deg-C |