Diphenyl-2-pyridylphosphine ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D2471-1G D2471-5G
TCIAD2471-1GEA 18 EUR
TCIAD2471-1G TCIAD2471-5G
Diphenyl-2-pyridylphosphine ≥97.0% (por GC)
Diphenyl-2-pyridylphosphine
Formula: C₁₇H₁₄NP
Número MDL: MFCD00192108
Núm. CAS: 37943-90-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 84.0 to 87.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency