DSP (Dithiobis(succinimidyl propionate)) ≥97.0% (by total nitrogen basis) cross-linking reagent
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: DTSP
D2473-1G D2473-5G D2473-200MG
TCIAD2473-1GEA 131 EUR
TCIAD2473-1G TCIAD2473-5G TCIAD2473-200MG
DSP (Dithiobis(succinimidyl propionate)) ≥97.0% (by total nitrogen basis) cross-linking reagent
DSP (Dithiobis(succinimidyl propionate))
Formula: C₁₄H₁₆N₂O₈S₂
MW: 404,41 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00042045
Núm. CAS: 57757-57-0
EINECS: 260-931-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 128.0 to 133.0 deg-C