4-(Dimethylamino)phenyldiphenylphosphine ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D2478-1G D2478-5G
TCIAD2478-1GEA 31 EUR
TCIAD2478-1G TCIAD2478-5G
4-(Dimethylamino)phenyldiphenylphosphine ≥95.0% (por GC)
4-(Dimethylamino)phenyldiphenylphosphine
Formula: C₂₀H₂₀NP
Número MDL: MFCD00192068
Núm. CAS: 739-58-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 149.0 to 153.0 deg-C