3-Dimethylamino-2-methyl-2-propenal ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: alpha-Methyl-beta-dimethylaminoacrolein
D2483-25G D2483-5G
TCIAD2483-25GEA 319 EUR
TCIAD2483-25G TCIAD2483-5G
3-Dimethylamino-2-methyl-2-propenal ≥97.0% (por GC)
3-Dimethylamino-2-methyl-2-propenal
Formula: C₆H₁₁NO
MW: 113,16 g/mol
Número MDL: MFCD00075471
Núm. CAS: 19125-76-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %