(2-Butoxyethoxy)acetic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3,6-Dioxadecanoic Acid
D2491-25G
D2491-5G
TCIAD2491-25GEA
273
EUR
TCIAD2491-25G
TCIAD2491-5G
(2-Butoxyethoxy)acetic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(2-Butoxyethoxy)acetic acid
Formula:
C₈H₁₆O₄ Pto. Ebullición: 141°C |
Número MDL:
MFCD01105178 Núm. CAS: 82941-26-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |