Ácido 4-(dietilamino)benzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Diethylaminobenzoic Acid
D2493-25G D2493-5G
TCIAD2493-25GEA 46 EUR
TCIAD2493-25G TCIAD2493-5G
Ácido 4-(dietilamino)benzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4-(dietilamino)benzoico
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
Número MDL: MFCD00002538
Núm. CAS: 5429-28-7
EINECS: 226-582-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81bc2bfcfca821d332c2cc405259def60496de8f&vid=81bc2bfcfca821d332c2cc405259def60496de8f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 193.0 to 197.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency