1,1-Diphenyl-2-propyn-1-ol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,1-Diphenylprop-2-yn-1-ol
D2495-25G D2495-5G
TCIAD2495-25GEA 194 EUR
TCIAD2495-25G TCIAD2495-5G
1,1-Diphenyl-2-propyn-1-ol ≥97.0% (por GC)
1,1-Diphenyl-2-propyn-1-ol
Formula: C₁₅H₁₂O
MW: 208,26 g/mol
Pto. Ebullición: 200°C
Número MDL: MFCD00041570
Núm. CAS: 3923-52-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity